Få mere at vide
Sodium Butyrate-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Butanoate-D7 |
| CAS | 270564-49-3 |
| Molekylær formel | C4D7NaO2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Sodium Butanoate-2,2,3,3,4,4,4-d7 (1:1) |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2; |
| SMIL | O=C(C([2 H])(C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])[2 H])[2 H])O[Na] |
| IUPAC navn | sodium butanoate-d7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.13 |
| Formel vægt | 117.08 g/mol |
| Vis mere |