Få mere at vide
Natriumbutyrat, 98+%
Artikelnummer. 11448943
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448943 500 g 500g
11423980 5 g 5g
11438943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448943 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11079.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1059.72 DKK
    953.65 DKK / 500g
    Spare 106.07 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110,09 g/mol
Reducerer calciumfrigivelse fra intracellulære lagre. Hæmmer histondeacetylase. Natriumbutyrat bruges til behandling af patienter med spinal muskelatrofi. Yderligere bruges det til bestemmelse af histonacetyleringens rolle i kromatinstruktur og funktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nedsætter calciumfrigivelse fra intracellulære lagre. Hæmmer histondeacetylase. Natriumbutyrat bruges til behandling af patienter med spinal muskelatrofi. Yderligere bruges det til bestemmelse af histonacetyleringens rolle i kromatinstruktur og funktion.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og ethanol. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-54-7
Molekylær formel C4H7NaO2
Molekylvægt (g/mol) 110.09
MDL nummer MFCD00002816
InChI nøgle MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMIL [Na+].CCCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium butyrate
Smeltepunkt >300 °C
Analyseprocentområde >98%
Mængde 500 g
Beilstein 3629439
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, dimethylsulfoxid og ethanol. Uopløselig i æteren.
IUPAC navn natriumbutanoat
Formel vægt 110.09
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium butyrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid, sodium salt