Få mere at vide
Natriumbutyrat, 98+%
Beskrivning
Reducerer calciumfrigivelse fra intracellulære lagre. Hæmmer histondeacetylase. Natriumbutyrat bruges til behandling af patienter med spinal muskelatrofi. Yderligere bruges det til bestemmelse af histonacetyleringens rolle i kromatinstruktur og funktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nedsætter calciumfrigivelse fra intracellulære lagre. Hæmmer histondeacetylase. Natriumbutyrat bruges til behandling af patienter med spinal muskelatrofi. Yderligere bruges det til at bestemme rollen som histon ac
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Sodium butyrate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Lineær formel | CH3(CH2)2CO2Na |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3629439 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, dimethylsulfoxid og ethanol. Uopløselig i æteren. |
| IUPAC navn | natriumbutanoat |
| Formel vægt | 110.09 |
| Procent renhed | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- Sodium butyrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid, sodium salt
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.