missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Butyrate-3,3,4,4,4-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Butanoate-3,3,4,4,4-D5 |
| CAS | 204244-79-1 |
| Molekylær formel | C4 D5 H2 O2 . Na |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid, sodium salt (9 CI), Butanoic-d5 acid sodium salt, Sodium butanoate-3,3,4,4,4-d5, Sodium butyrate-d5, Sodium butanoate-3,3,4,4,4-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D2; |
| SMIL | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;3,3,4,4,4-pentadeuteriobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.118 |
| Formel vægt | 115.066 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?