Få mere at vide
Sodium bromoacetate, 98%
Artikelnummer. 11368096
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368096 5 g 5g
11378096 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14983.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1068-52-6 | C2H2BrNaO2 | 160.93 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese, agrokemisk, farmaceutisk og farvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1068-52-6
Molekylær formel C2H2BrNaO2
Molekylvægt (g/mol) 160.93
MDL nummer MFCD01311832
InChI nøgle SESSOVUNEZQNBV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromoacetate, sodium 2-bromoacetate, sodium monobromoacetate, unii-8j155ck8pv, acetic acid, bromo-, sodium salt, bromoacetic acid sodium salt, acmc-1bowb, sodium bromoacetate, ?brch2coona, acetic acid,bromo-,sodium salt 8ci,9ci, acetic acid, bromo-,sodium salt 8ci,9ci
PubChem CID 23675628
IUPAC navn natrium;2-bromacetat
SMIL C(C(=O)[O-])Br.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium bromoacetate
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 160.93
Procent renhed 98%