Få mere at vide
Sodium bromide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11378208
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378208 5 g 5g
11388208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039426.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Natriumbromid anvendes til fremstilling af bromider og som en kilde til bromidion. Det finder også sine anvendelser i borevæskeadditiver og vægtningsmiddel. Det er ansat i , Oliegasproduktion, hydraulisk frakturering og fracking. Det bruges også til fotografering, til fremstilling af bromider og organiske kemikalier, som et terapeutisk beroligende og hypnotisk middel og tidligere som veterinærmedicin. Det finder også sine anvendelser til at kontrollere alger, bakterier og svampe i vandsystemer (pasteurisering, konservering, frugtkød).& papirfremstilling og pryddamme); og bruges til at afvise møl fra tøj og lopper fra kæledyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-15-6
Molekylær formel BrNa
Molekylvægt (g/mol) 102.89
MDL nummer MFCD00003475
InChI nøgle JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC navn natriumbromid
SMIL [Na+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1390°C
Kemisk navn eller materiale Sodium bromide
Smeltepunkt 755°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Spheres
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,8594
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 900g/L,alcohol (62.5mg/ml),methanol (166.67mg/ml),and 95% ethanol (70mg/ml).
Formel vægt 102.89
Procent renhed 99.999%
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.6412
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.203 g/mL