Få mere at vide
Sodium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Bromide |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 101.9081 |