Få mere at vide
Sodium bromide, Puratronic™, 99.9955% (metals basis)
Artikelnummer. 11346419
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346419 25 g 25g
11356419 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010860.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Natriumbromid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af andre bromider i organisk syntese og andre områder. Bruges også til at fremstille tætte væsker, der bruges i oliebrønde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-15-6
Molekylær formel BrNa
Molekylvægt (g/mol) 102.89
MDL nummer MFCD00003475
InChI nøgle JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMIL [Na+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1390°C
Kemisk navn eller materiale Sodium bromide
Smeltepunkt 755°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9955% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water. Also soluble in alcohol,methanol and ethanol.
IUPAC navn natriumbromid
Formel vægt 102.89
Brydningsindeks 1.6412
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Powder/flake/crystalline/beads
Tæthed 3.203 g/cm3 at 20°C