Få mere at vide
Natriumbromid, Pharmpur , Scharlab
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7647-15-6 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | BrNa |
| MDL nummer | MFCD00003475 |
| InChI nøgle | JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Na+].[Br-] |
| IUPAC navn | natriumbromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.89 |
| Grad | Pharmpur |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur