Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Bromide |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP,USP |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | NaBr |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | natrium; bromid |
| Formel vægt | 102.89g/mol |
| Procent renhed | 99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Grad | puriss. |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium bromide