Få mere at vide
Natriumbromid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10713621 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
3 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10713621 500 g 500g
10000370 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713621 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/2640/53
Request Bulk or Custom Format
Natriumbromid, ekstra rent, spejlreflekskamera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-15-6
Molekylær formel BrNa
Molekylvægt (g/mol) 102.89
MDL nummer MFCD00003475
InChI nøgle JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMIL [Na+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1390°C
Smeltepunkt 755°C
Farve Hvid
pH 5 to 8.8
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
IUPAC navn natriumbromid
Formel vægt 102.89g/mol
Emballage Plast pulver krukke