Beskrivelse
Natriumbromid, ekstra rent, spejlreflekskamera
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1390°C |
| Smeltepunkt | 755°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 to 8.8 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 3 kg |
| IUPAC navn | natrium; bromid |
| Formel vægt | 102.89g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |