Få mere at vide
Natriumbromid,≥ 99 %, ReagentPlus™ , Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15682070 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
Emballage:
Poly Bottle
Tromle med inliner
Pakningsstørrelse:
12kg
2.5kg
500g
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15682070 12 kg Tromle med inliner 12kg
15602080 500 g Poly Bottle 500g
15692070 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
15612080 6 x 500 g Poly Bottle Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15682070 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 22034512KG
Request Bulk or Custom Format
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-15-6
Molekylær formel BrNa
Molekylvægt (g/mol) 102.89
MDL nummer MFCD00003475
InChI nøgle JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMIL [Na+].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bromide
Mængde 12 kg
Lineær formel NaBr
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol, Soluble in water
IUPAC navn natrium; bromid
Formel vægt 102.89g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ReagentPlus
Emballage Tromle med inliner
Damptryk 1mmHg (806°C)