Få mere at vide
Natriumbromid, 99+%, ekstra ren, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10216740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10216740 100 g Plastflaske 100g
10368100 1 kg Plastflaske 1kg
10063573 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10216740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205131000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-15-6
Molekylær formel BrNa
Molekylvægt (g/mol) 102.89
MDL nummer MFCD00003475
InChI nøgle JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC navn natriumbromid
SMIL [Na+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1390.0°C
Kemisk navn eller materiale Sodium bromide
Smeltepunkt 755.0°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
pH 5 to 7 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Lineær formel NaBr
Fieser 12,445; 13,46
Merck Index 15, 8729
Opløselighedsinformation Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol
Formel vægt 102.89
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 1% max. (120°C)
Emballage Plastflaske