Få mere at vide
Sodium bromide, 99+% (dry wt.), water <1.0%
Artikelnummer. 11498833
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11498833
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10552.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Natriumbromid bruges i farmaceutiske applikationer, bruges i fotografisk behandling og kemisk mellemprodukt til produktion af kemikalier og bromider. Det er meget udbredt som et antikonvulsivt middel. Anvendes også til fremstilling af borevæsker, kompletteringsvæsker og boremudderformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumbromid bruges i farmaceutiske applikationer, brugt i fotografisk behandling og kemisk mellemprodukt til produktion af kemikalier og bromider. Det er meget udbredt som et antikonvulsivt middel. Anvendes også til fremstilling af borevæsker, kompletteringsvæsker og boremudderformuleringer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Den er termisk og kemisk stabil. Hygroskopisk. Natriumbromid er ikke brændbart, og ved kraftig opvarmning kan det udsende bromdampe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-15-6
Molekylær formel BrNa
Molekylvægt (g/mol) 102.89
MDL nummer MFCD00003475
InChI nøgle JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMIL [Na+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1390°C
Kemisk navn eller materiale Sodium bromide
Smeltepunkt 755°C
Navn note Water <1.0%
Mængde 5000 g
Assay Procent Noter (dry wt.)
Merck Index 14,8594
Opløselighedsinformation Soluble in water,soluble in alcohol.
IUPAC navn natriumbromid
Formel vægt 102.89
Procent renhed ≥99%
Brydningsindeks 1.6412
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.203