Få mere at vide
Sodium bromide, 99+% (dry wt.), water <1.0%
Artikelnummer. 11488833
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488833 250 g 250g
11478833 1000 g 1000g
11498833 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488833 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10552.30
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Natriumbromid bruges i farmaceutiske applikationer, bruges i fotografisk behandling og kemisk mellemprodukt til produktion af kemikalier og bromider. Det er meget udbredt som et antikonvulsivt middel. Anvendes også til fremstilling af borevæsker, kompletteringsvæsker og boremudderformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumbromid bruges i farmaceutiske applikationer, brugt i fotografisk behandling og kemisk mellemprodukt til produktion af kemikalier og bromider. Det er meget udbredt som et antikonvulsivt middel. Anvendes også til fremstilling af borevæsker, kompletteringsvæsker og boremudderformuleringer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Den er termisk og kemisk stabil. Hygroskopisk. Natriumbromid er ikke brændbart, og ved kraftig opvarmning kan det udsende bromdampe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-15-6
Molekylær formel BrNa
Molekylvægt (g/mol) 102.89
MDL nummer MFCD00003475
InChI nøgle JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMIL [Na+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1390°C
Kemisk navn eller materiale Sodium bromide
Smeltepunkt 755°C
Navn note Water <1.0%
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (dry wt.)
Merck Index 14,8594
Opløselighedsinformation Soluble in water,soluble in alcohol.
IUPAC navn natriumbromid
Formel vægt 102.89
Procent renhed ≥99%
Brydningsindeks 1.6412
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.203
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium bromide