Få mere at vide
Natriumbromid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334989
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334989 25 g 25g
11324989 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087604.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Natriumbromid bruges i farmaceutiske applikationer, bruges i fotografisk behandling og kemisk mellemprodukt til produktion af kemikalier og bromider. Det er meget udbredt som et antikonvulsivt middel. Anvendes også til fremstilling af borevæsker, kompletteringsvæsker og boremudderformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-15-6
Molekylær formel BrNa
Molekylvægt (g/mol) 102.89
MDL nummer MFCD00003475
InChI nøgle JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMIL [Na+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1390°C
Kemisk navn eller materiale Sodium bromide
Smeltepunkt 755°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
IUPAC navn natrium; bromid
Formel vægt 102.89
Brydningsindeks 1.6412
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.203