Få mere at vide
Natriumbromid,≥ 99,0 %, ACS-reagens, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15683190 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Product Code. 15683190
Brand: Honeywell-Fluka 310506500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-15-6
Molekylær formel BrNa
Molekylvægt (g/mol) 102.89
MDL nummer MFCD00003475
InChI nøgle JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC navn natrium; bromid
SMIL [Na+].[Br-]
Specifications
Kogepunkt 1393°C
Kemisk navn eller materiale Sodium Bromide
Smeltepunkt 755°C
Mængde 500 g
Lineær formel NaBr
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol
Formel vægt 102.89g/mol
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Damptryk 1mmHg (806°C)
Tæthed 3.2g/cm3