Få mere at vide
Sodium bromide, 97%
Artikelnummer. 11361569
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361569 500 g 500g
11371569 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361569 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014037.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Natriumbromid anvendes til fremstilling af bromider og som en kilde til bromidion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-15-6
Molekylær formel BrNa
Molekylvægt (g/mol) 102.89
MDL nummer MFCD00003475
InChI nøgle JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC navn natriumbromid
SMIL [Na+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1390°C
Kemisk navn eller materiale Sodium bromide
Smeltepunkt 755°C
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol
Formel vægt 102.89
Brydningsindeks 1.6412
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.203 g/mL