Få mere at vide
Natriumbromat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Bromate |
| CAS | 7789-38-0 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | NaBrO3 |
| InChI formel | InChI=1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]Br(=O)=O |
| IUPAC navn | natrium; bromat |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.89 |
| Formel vægt | 149.8929 |