Få mere at vide
Sodium Bromate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15849900
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
15849900 250 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15849900 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8143680250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bromate
Smeltepunkt 381°C (Decomposition)
CAS 7789-38-0
Mængde 250 g
Tæthed 3.3 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00003476
Synonym Sodium bromate, Sodium bromate
Molekylvægt (g/mol) 150.89