Få mere at vide
Natriumbromat, Solstice
Artikelnummer. 15610580 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15610580 25 kg 25kg
15600580 250 g 250g
15690570 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15610580 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 0215125KG
 Begrænset vare
På lager
≥99 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-38-0
Molekylær formel BrNaO3
Molekylvægt (g/mol) 150.891
MDL nummer MFCD00003476
InChI nøgle XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
PubChem CID 23668195
ChEBI CHEBI:75229
IUPAC navn natrium; bromat
SMIL [O-]Br(=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Bromate
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 25 kg
Lineær formel NaBrO3
FN nummer 1494
Formel vægt 150,89 g/mol
Procent renhed ≥99%
Tæthed 3,339 g/ml ved 25 °C