Få mere at vide
Sodium Bromate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10419380 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10419380 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10419380 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/2600/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 381°C
CAS 7789-38-0
Farve White
pH 7
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel BrNaO3
MDL nummer 3476
Synonym sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
InChI nøgle XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-]Br(=O)=O.[Na+]
IUPAC navn sodium;bromate
Molekylvægt (g/mol) 150.891
PubChem CID 23668195
ChEBI CHEBI:75229
Formel vægt 150.9g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bromate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.