Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bromate |
| Smeltepunkt | 381,0 °C |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 3.33 |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Tæthed | 3.3300g/mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium bromate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.