Få mere at vide
Natriumbromat, 99,5 % (metalbasis)
Beskrivelse
Natriumbromat bruges som oxidant til at omdanne tetrahydropyranylætere til carbonylforbindelser. Det fungerer som et analytisk reagens. Det bruges også til at opløse guld fra malme, kedelrensning, oxidation af svovl og karfarvestoffer. Derudover anvendes det i hårbehandlingsformuleringer som en hårpermanent.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium bromate |
| Smeltepunkt | 381 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.594 |
| Udseende | Hvid krystallinsk |
| Analyseprocentområde | 99,5 % (metalbasis) |
| Tæthed | 3,34 g/cm3 |
| Vis mere |