Få mere at vide
Natriumborhydrid (VenPureTM-opløsning), 12% aq. opløsning
Artikelnummer. 13266339 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13266339 500 mL 500ml
13226339 100 mL 100ml
13236339 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13266339 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448515000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00 DKK
    498.51 DKK / 500ml
    Spare 16.49 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 130,0 °C til 135,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium borohydride
Navn note VenPure™-opløsning, 12 % vandig opløsning
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Mængde 500 mL
Molekylær formel BH4Na
Lineær formel NaBH4
MDL nummer MFCD00003518
Merck Index 15,8727
Synonym SBH, Sodium tetrahydroborate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: fuldstændig opløselig
InChI nøgle YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [BH4-].[Na+]
IUPAC navn natriumboranuid
Molekylvægt (g/mol) 37.83
Formel vægt 37.82
Specifik vægtfylde 1.4
Tæthed 1.4000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borohydride, 12% aqueous solution, (VenPureTM solution), contains 40% NaOH
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Sodium borohydride