Få mere at vide
Natriumborhydrid, TRC
Artikelnummer. 30410162
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30410162 250 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30410162 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS614900250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Borohydride
CAS 16940-66-2
Mængde 250 g
Molekylær formel BH4Na
Synonym Tetrahydroborate(1-) Sodium, Borol, Colorstrip 2000, Hidkitex DF, Hydrifin, Sodium Borohydrate, Sodium Borohydride, Sodium Borohydride, NaBH4, Sodium Hydroborate, Sodium Tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate, Sodium Tetrahydroborate(1-), VenMet
InChI formel InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
SMIL [BH4-].[Na+]
IUPAC navn natrium; Boranuide
Molekylvægt (g/mol) 37.83
Formel vægt 38.0304