Få mere at vide
Natriumborhydrid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Borohydride |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1 |
| Formel vægt | 38.0304 |