Få mere at vide
Natriumborhydrid, teknisk, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10599010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10599010 25 g 25g
10409190 10 g 10g
10703621 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10599010 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/2560/46
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 16940-66-2
Molekylær formel BH4Na
Molekylvægt (g/mol) 37.83
MDL nummer MFCD00003518
InChI nøgle YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn natriumboranuid
SMIL [BH4-].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt 360°C
Farve Hvid
pH 11
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 25 g
Formel vægt 37.83g/mol
Emballage Plast pulver krukke