Få mere at vide
Natriumborhydrid, stabil temperatur. soln., 4,4M i 14M NaOH
Beskrivelse
Natriumborhydrid bruges som reagens til reduktion af aminosyrer og deres derivater. Bruges også som katalysator ved ammoniakborandehydrogenering. Det virker som et reduktionsmiddel i syntesen af guld nanopartikler. Det bruges også til træmasse og som blæsemiddel til plast. Det reducerer aldehyd- og ketogrupper for at give de tilsvarende alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium borohydride |
| Navn note | Stabil vandig opløsning. |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2 L |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Tæthed | 1.4 g/mL |
| Lineær formel | NaBH4 |
| FN nummer | UN3320 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, flydende ammoniak, aminer og pyridin. |
| Vis mere |