Få mere at vide
Natriumborhydrid, stabil temperatur. soln., 4,4M i 14M NaOH
Artikelnummer. 11375009
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375009 100 mL 100ml
11346329 500 mL 500ml
11385009 2 L 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087659.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-07-2026
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37,83 g/mol
Natriumborhydrid bruges som reagens til reduktion af aminosyrer og deres derivater. Bruges også som katalysator ved ammoniakborandehydrogenering. Det virker som et reduktionsmiddel i syntesen af guld nanopartikler. Det bruges også til træmasse og som blæsemiddel til plast. Det reducerer aldehyd- og ketogrupper for at give de tilsvarende alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16940-66-2
Molekylær formel BH4Na
Molekylvægt (g/mol) 37.83
MDL nummer MFCD00003518
InChI nøgle YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydridoborate
IUPAC navn natriumboranuid
SMIL [BH4-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium borohydride
Navn note Stable aq. soln.
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Lineær formel NaBH4
FN nummer UN3320
Opløselighedsinformation Miscible with water,liquid ammonia,amines and pyridine.
Formel vægt 37.83
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 4.4M in 14M NaOH
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 1.4 g/mL