Få mere at vide
Sodium Borohydride-d4, TRC
Artikelnummer. 30420150
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420150 1 g
30409678 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30420150 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6149021G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Borohydride-d4
CAS 15681-89-7
Molekylær formel Na . B 2H4
Mængde 1 g
Synonym Sodium Borodeuteride, Sodium Tetrahydro-d4-borate, Sodium Tetradeuterioborate, Sodium Tetradeuteroborate, Sodium Tetrahydroborate-d4
InChI formel InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
SMIL [Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn sodium;tetradeuterioboranuide
Molekylvægt (g/mol) 41.86
Formel vægt 42.0555