Få mere at vide
Sodium Borohydride-d4, TRC
Artikelnummer. 30416573
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30416573 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30416573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS61490225G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Borohydride-d4
CAS 15681-89-7
Molekylær formel Na . B 2H4
Mængde 25 g
Synonym Sodium Borodeuteride, Sodium Tetrahydro-d4-borate, Sodium Tetradeuterioborate, Sodium Tetradeuteroborate, Sodium Tetrahydroborate-d4
InChI formel InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
SMIL [Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn sodium;tetradeuterioboranuide
Molekylvægt (g/mol) 41.86
Formel vægt 42.0555