Få mere at vide
Natriumborhydrid, 99%, (VenPureTM SF pulver), pulver
Artikelnummer. 13294919 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13294919 2.5 kg 2.5kg
13246329 100 g 100g
13266329 500 g 500g
13256329 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13294919 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448480025
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16940-66-2 ∣ BH4Na ∣ 37,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16940-66-2
Molekylær formel BH4Na
Molekylvægt (g/mol) 37.83
MDL nummer MFCD00003518
InChI nøgle YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydroborate, SBH
IUPAC navn natriumboranuid
SMIL [BH4-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium borohydride
Smeltepunkt 360,0 °C
Fysisk form Fint pulver
Mængde 2.5 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel NaBH4
Merck Index 15,8727
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselig i ammoniak – reagerer med syrer, opløselig i aminer, pyridin og dimethylether af, diethylenglycol, insol.in andre ether, hydrocarbonat, alkylklorider, reagerer med oxiderende midler
Formel vægt 37.83
Procent renhed 99%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borohydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.