Få mere at vide
Natriumborhydrid, 99%, (VenPureTM AF-kondensatorer), kondensatorer
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium borohydride |
| Smeltepunkt | 360,0 °C |
| Fysisk form | Caplets |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | NaBH4 |
| Merck Index | 15,8727 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselig i ammoniak – reagerer med syrer, opløselig i aminer, pyridin og dimethylether af, diethylenglycol, insol.in andre ether, hydrocarbonat, alkylklorider, reagerer med oxiderende midler |
| Formel vægt | 37.83 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium borohydride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.