Få mere at vide
Natriumborhydrid,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15616760 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15616760
Brand: Honeywell-Fluka 71321100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
TraceSELECT™ , til bestemmelse af hydriddannere ved AAS,≥ 99 %
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
  • ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
  • prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
  • syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
  • pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
  • reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16940-66-2
Molekylær formel BH4Na
Molekylvægt (g/mol) 37.83
MDL nummer MFCD00003518
InChI nøgle YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn natriumboranuid
SMIL [BH4-].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt >400°C
Kemisk navn eller materiale Sodium borohydride
Smeltepunkt >360°C
Farve Hvid
Fysisk form Prill or Powder
Mængde 100 g
Lineær formel NaBH4
FN nummer UN1426
Formel vægt 37.83g/mol
Procent renhed ≥99%
Lugt Odorless
Emballage Glasflaske
Damptryk >0.000054 Pa
Tæthed 1.074g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borohydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium tetrahydroborate