Få mere at vide
Sodium borohydride, 98%
Beskrivelse
Natriumborhydrid bruges som reagens til reduktion af aminosyrer og deres derivater. Anvendes også som katalysator ved ammoniakborandehydrogenering. Natriumborhydrid bruges som et reduktionsmiddel i syntesen af guldnanopartikler. Det bruges også til træmasse og som blæsemiddel til plast. Det reducerer aldehyd- og ketogrupperne for at give de tilsvarende alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Borohydride |
| Smeltepunkt | 400°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 4 x 500 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine. |
| Formel vægt | 37.83 |
| Tændingspunkt | 220°C (428°F) |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |