Få mere at vide
Natriumborhydrid, 98%
Beskrivelse
Natriumborhydrid bruges som reagens til reduktion af aminosyrer og deres derivater. Anvendes også som katalysator ved ammoniakborandehydrogenering. Natriumborhydrid bruges som et reduktionsmiddel i syntesen af guldnanopartikler. Det bruges også til træmasse og som blæsemiddel til plast. Det reducerer aldehyd- og ketogrupperne for at give de tilsvarende alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Borohydride |
| Smeltepunkt | 400 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Caplets |
| Mængde | 500 g |
| Tændingspunkt | 220 °C (428 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Udseende | Hvide caplets |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium borohydride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium borohydride