Få mere at vide
Natriumborhydrid, 98+%, pulver
Artikelnummer. 10213621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2.5kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10213621 5 g Plastflaske 5g
10193231 10 g Plastflaske 10g
10772421 100 g Plastflaske 100g
10695632 500 g Plastflaske 500g
11934381 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10213621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189300050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.50 DKK
    225.65 DKK / 5g
    Spare 25.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16940-66-2
Molekylær formel BH4Na
Molekylvægt (g/mol) 37.83
MDL nummer MFCD00003518
InChI nøgle YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydroborate, SBH
IUPAC navn natriumboranuid
SMIL [BH4-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium borohydride
Smeltepunkt 360.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98% min. (Iodometry)
Lineær formel NaBH4
Fieser 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Merck Index 15, 8727
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents
Formel vægt 37.83
Procent renhed ≥98%
Emballage Plastflaske
Damptryk Negligible
Oplysninger om nedbrydning >220°C
Tæthed 1.3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borohydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.