Reduktionsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium borohydride |
| Smeltepunkt | 360,0 °C |
| Navn note | 7/16 tommer, 98% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pellets |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (NaBH4) |
| Tæthed | 1.07 |
| Lineær formel | NaBH4 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium borohydride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.