Få mere at vide
Natriumborhydrid, 98 %, pellets (1-2 cm)
Artikelnummer. 10277403 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10277403 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10563371 100 g Plastflaske 100g
10743011 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10277403 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201480025
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 16940-66-2 ∣ BH4Na ∣ 37,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16940-66-2
Molekylær formel BH4Na
Molekylvægt (g/mol) 37.83
MDL nummer MFCD00003518
InChI nøgle YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydroborate, SBH
IUPAC navn natriumboranuid
SMIL [BH4-].[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium borohydride
Smeltepunkt 360,0 °C
Navn note 7/16 tommer, 98%
Farve Hvid
Fysisk form Pellets
Mængde 2.5 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 97,5% min. (NaBH4)
Tæthed 1.07
Lineær formel NaBH4
Fieser 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Merck Index 15, 8727
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselig i ammoniak – reagerer med syrer, opløselig i aminer, pyridin og dimethylether, diethylenglykol, insol. i andre etherer, hydrokarbonat, alkylchlorider, reagerer med oxiderende midler
Formel vægt 37.83
Procent renhed 98%
Grad Ubedømt
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium borohydride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.