Få mere at vide
Natriumborhydrid, 98 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369359
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369359 500 g 500g
11359359 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088983.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Natriumborhydrid bruges som reagens til reduktion af aminosyrer og deres derivater. Anvendes også som katalysator ved ammoniakborandehydrogenering. Natriumborhydrid bruges som et reduktionsmiddel i syntesen af guldnanopartikler. Det bruges også til træmasse og som blæsemiddel til plast. Det reducerer aldehyd- og ketogrupperne for at give de tilsvarende alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16940-66-2
Molekylær formel BH4Na
Molekylvægt (g/mol) 37.83
MDL nummer MFCD00003518
InChI nøgle YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydridoborate
IUPAC navn natriumboranuid
SMIL [BH4-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium borohydride
Smeltepunkt 400°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine.
Formel vægt 37.83
Tændingspunkt 220°C (428°F)
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.074 g/cm3 at 20°C