Få mere at vide
Natriumborhydrid, 98% min
Beskrivelse
Natriumborhydrid bruges som reagens til reduktion af aminosyrer og deres derivater. Anvendes også som katalysator ved ammoniakborandehydrogenering. Natriumborhydrid bruges som et reduktionsmiddel i syntesen af guldnanopartikler. Det bruges også til træmasse og som blæsemiddel til plast. Det reducerer aldehyd- og ketogrupperne for at give de tilsvarende alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium borohydride |
| Smeltepunkt | 400 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 100 g |
| Tændingspunkt | 220 °C (428 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Analyseprocentområde | 98% min. |
| Tæthed | 1.074 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium borohydride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium borohydride