Få mere at vide
Sodium borohydride, 20% aq. NaOH solution, ACROS Organics™
Artikelnummer. 13465122 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13465122 500 mL 500ml
13455122 100 mL 100ml
13445122 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13465122 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448525000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 16940-66-2
Molekylær formel BH4Na
Molekylvægt (g/mol) 37.83
MDL nummer MFCD00003518
InChI nøgle YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn sodium boranuide
SMIL [BH4-].[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium borohydride
Navn note 20% aq. NaOH solution
Mængde 500 mL
Formel vægt 37.83