Få mere at vide
Natriumborhydrid, 12% opløsning i 40% aq. natriumhydroxidopløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
Artikelnummer. 10310424
Brand: Thermo Scientific Acros 389931000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 130.0°C to 135.0°C
Kemisk navn eller materiale Sodium borohydride
Navn note 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Molekylær formel BH4Na
Lineær formel NaBH4
MDL nummer MFCD00003518
Merck Index 15, 8727
Synonym Sodium tetrahydroborate, SBH
Opløselighedsinformation Solubility in water: completely soluble
InChI nøgle YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [BH4-].[Na+]
IUPAC navn natriumboranuid
Molekylvægt (g/mol) 37.83
Formel vægt 37.82
Procent renhed 11 to 13%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.4
Tæthed 1.4000g/mL