Få mere at vide
Natriumborhydrid, 12% opløsning i 40% aq. natriumhydroxidopløsning, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 130.0°C to 135.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium borohydride |
| Navn note | 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution |
| CAS | 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | BH4Na |
| Lineær formel | NaBH4 |
| MDL nummer | MFCD00003518 |
| Vis mere |