Få mere at vide
Natriumborhydrid, 12% opløsning i 40% aq. natriumhydroxidopløsning
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 130.0°C to 135.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium borohydride |
| Navn note | 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution |
| CAS | 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Molekylær formel | BH4Na |
| Lineær formel | NaBH4 |
| MDL nummer | MFCD00003518 |
| Vis mere |