Få mere at vide
Natriumborhydrid, 12% opløsning i 40% aq. natriumhydroxidopløsning
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 130,0 °C til 135,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium borohydride |
| Navn note | 12% opløsning i 40% AQ. natriumhydroxidopløsning |
| CAS | 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Molekylær formel | BH4Na |
| Lineær formel | NaBH4 |
| MDL nummer | MFCD00003518 |
| Vis mere |