Få mere at vide
Natriumborhydrid, 12% opløsning i 40% aq. NaOH opløsning, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10119689 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10119689 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10119689 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 DKK
    651.65 DKK / 100ml
    Spare 128.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16940-66-2 ∣ BH4Na ∣ 37,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 130,0 °C til 135,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium borohydride
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.4
Tæthed 1.4000g/mL
Molekylær formel BH4Na
Lineær formel NaBH4
MDL nummer MFCD00003518
Merck Index 15,8727
Synonym Sodium tetrahydroborate, SBH
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: fuldstændig opløselig
InChI nøgle YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [BH4-].[Na+]
IUPAC navn natriumboranuid
Molekylvægt (g/mol) 37.83
Formel vægt 37.82
Procent renhed 11 til 13%
Grad Ubedømt