Få mere at vide
Natriumborhydrid, 0,5 M opløsning i diglyme, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium borohydride |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 0,5M-løsning i Diglyme |
| CAS | 16940-66-2, 111-96-6 |
| Koncentration | 0,45 til 0,55 M |
| Tæthed | 0.9450g/mL |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 0.945 |
| Molekylær formel | BH4Na |
| Lineær formel | NaBH4 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium borohydride, 0.5 M solution in diglyme
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.